Få mere at vide
Proteintech™ Mus IL-17A ELISA Kit
Artikelnummer. 16811616 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16811616 Mus
1 options
Artikelnummer. 16811616 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1002096T
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KE10020 er en solid fase sandwich enzymforbundet immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). Musen IL17A ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen mus IL17A.
  • Assayet genkender muse-IL17A. Et antistof, der er specifikt for muse-IL17A, er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse-IL17A-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-IL17A for at påvise det indfangede muse-IL17A-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Il17a, også navngivet som Il-17, er et proinflammatorisk cytokin. Il-17, syntetiseret kun af hukommelses-T-celler og naturlige dræberceller, har pleiotropiske virkninger, hovedsageligt ved rekruttering og aktivering af neutrofiler.
  • Dette cytokin regulerer aktiviteterne af NF-kappaB og mitogenaktiverede proteinkinaser.
  • Dette cytokin kan stimulere ekspressionen af IL6 og cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2) samt øge produktionen af nitrogenoxid (NO).
  • Høje niveauer af dette cytokin er forbundet med adskillige kroniske inflammatoriske sygdomme, herunder reumatoid arthritis, psoriasis og multipel sklerose.
  • Il-17-receptoren er et type I-transmembranprotein, der udtrykkes bredt på epitelceller, fibroblaster, B- og T-celler og monocytiske celler. I psoriatiske hudlæsioner kan både Th17-celler og deres nedstrøms effektormolekyler, f.eks Il-17 og IL-22 er stærkt forøgede.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_034682
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 2.6 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 16171
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID Q62386
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human IFN-gamma ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine