Få mere at vide
Proteintech™ Mus IL-15 ELISA Kit
Artikelnummer. 16891616 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16891616 Mus
1 options
Artikelnummer. 16891616 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1002896T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
KE10028 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). IL15 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent IL15.
  • Assayet genkender muse-IL15. Et antistof specifikt for IL15 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. IL15-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for IL15 for at påvise det indfangede IL15-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Interleukin 15 (Il15) er et cytokin, der er vigtigt for udviklingen, modningen og funktionen af mange celler i immunsystemet, herunder NK, NKT, gammadeltaT og CD8(+) T-celler.
  • Dets ekspression påvirker homeostase og funktion af B-celler gennem NK-celle-afledt IFNG. Il-15 binder et trimerisk Il-15 receptor (Il-15R) kompleks dannet af en specifik receptorkæde (Il-15Rα ) kombineret med βog γkæderne af IL-2R, der fungerer som signaltransducerende komponenter.
  • De transgene mus, der overudtrykker Il15, udviser en stigning i antallet af hukommelse CD8+ T-celler i en naiv tilstand og forbedret beskyttelse mod bakterielle infektioner. Mus, der mangler Il15, udviser nedsat beskyttelse mod en stamme af svækket Mycobacterium
Tekniske data
Adgangsnummer NP_032383
Analyseområde 250 til 8000 pg/ml
Assay følsomhed 50.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 16168
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P48346
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse IL-15 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine