Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse IL-13 Culture Media Quantikine ELISA
Beskrivelse
The Mouse IL-13 Culture Media Quantikine ELISA quantifies mouse IL-13 in cell culture supernates (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 7.80 - 500pg/mL |
| Assay følsomhed | 1.5pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Krydsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse IL-13 |
| Tilstrækkelig til | 6 x 96-well Plates |
| Målarter | Mouse |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 16163 |
| Vis mere |