Få mere at vide
Proteintech™ Mus IL-12 p70 ELISA Kit
Artikelnummer. 16851606 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16851606 Mus
1 options
Artikelnummer. 16851606 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1001496T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
K10014 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen IL12 p70 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogene muse IL12 p70.
  • Assayet genkender muse-IL12 p70. Et antistof specifikt for muse IL12 p70 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse-IL12 p70-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse IL12 p70 for at påvise det indfangede muse IL12 p70 protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Interleukin-12 (IL12), er et cytokin, der udskilles af aktiverede fagocytter og dendritiske celler, og som inducerer interferon-γ produktion af naturlige dræber og T-lymfocytter.
  • IL12 (benævnt ''p70'') er en 70 kDa heterodimer sammensat af en 35 kDa underenhed (IL12a p35) og en 40 kDa underenhed (IL12b p40).
  • IL12 er involveret i differentieringen af native T-celler til Th1-celler. Det er kendt som en T-celle-stimulerende faktor, som kan stimulere væksten og funktionen af T-celler.
  • IL12 spiller en vigtig rolle i aktiviteterne af naturlige dræberceller og T-lymfocytter. IL12 har også anti-angiogen aktivitet, hvilket betyder, at det kan blokere dannelsen af nye blodkar.
  • IL12 har vist sig at spille en kritisk rolle i patogenesen af en række immunrelaterede sygdomme.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_032377 / NP_001290173
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 2.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 16159
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P43431 / P43432
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse IL-12 p70 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine