Få mere at vide
Proteintech™ Mus IL-1 alfa ELISA Kit
Artikelnummer. 16851616 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Målarter unitSize
16851616 Mus 96 tests
1 options
Artikelnummer. 16851616 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1002496T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10024 er en fastfase sandwich enzymkoblet-immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). IL1-alfa ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen IL1-alfa
  • Interleukin-1α (Il-1α ) er et protein, der spiller en afgørende rolle i reguleringen af en række centrale cellulære processer. Il-1α er et cytokin og en potent mediator af ’kroppens respons på inflammation, mikrobiel invasion, vævsskade og immunologisk respons.
  • Derudover tyder nyere undersøgelser på, at Il-1α har også en rolle i sårheling, reumatoid arthritis, ’Alzheimers sygdom og tumorvækst. Il-1α fungerer som en alarm i processen med steril inflammation.
  • Det tjener som et signal fra døende celler for at forstærke det inflammatoriske respons, hvilket øger ekspressionen af andre udskilte faktorer som IL-6 og IL-8. Il-1α viste sig at påvirke osteosarkomcellens cellecyklus for at reducere cellevækst. . Assayet genkender muse-IL1-alfa.
  • Et antistof specifikt for IL1-alfa er blevet præcoatet på mikrobrøndene. IL1-alfa-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for IL1-alfa for at påvise det indfangede IL1-alfa-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_034684
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 2.7 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 16175
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P01582
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse IL-1 alpha ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine