Få mere at vide
Mouse IgG Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody Pair
3450.00 DKK - 6860.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Mouse IgG |
|---|---|
| Applikationer | ELISA |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Regulatorisk status | RUO |
| Målarter | Mouse |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
30609580
|
Novus Biologicals
NBP3-48426-15Plates |
15 Plates |
6860.00 DKK
1 sæt |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
30611886
|
Novus Biologicals
NBP3-48426-5Plates |
5 Plates |
3450.00 DKK
1 sæt |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Mouse IgG nan antibody specifically detects Mouse IgG in Mouse samples. It is validated for ELISATekniske data
| Mouse IgG | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| RUO | |
| Primary |