Få mere at vide
Invitrogen™ Mus Ig Isotyping Ucoated ELISA Sæt med plader
Beskrivelse
Muse-immunoglobulin(Ig) ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og identificere mus Igs Wash Buffer og Stop Solution er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Supernatant |
| Målarter | Mus |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Sættets indhold | Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86) |
| Etiket eller farvestof | HRP |
| Mængde | 10 x 96 tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vis mere |