missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Mouse IFN-beta Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 30001926
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30001926

Brand: R&D Systems™ MIFNB0

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designed to measure mouse IFN-beta in cell culture supernates, serum, and plasma.

The Mouse IFN-beta Quantikine ELISA Kit quantifies mouse IFN-beta in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Analyseområde 15.60 - 1000pg/mL
Assay følsomhed 1.89pg/mL
Produkttype Mouse IFN-beta Quantikine ELISA Kit
Prøvetype Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificitet Natural and Recombinant Mouse IFN-beta
Til brug med (applikation) ELISA
Gen-id (Entrez) 3456
Værtsarter Mouse
Mængde 1 sæt
Prøvevolumen Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Mål IFN-beta
Test tid 4.5 hr.
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only. Not for use in Humans.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.