Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse HGF (NP_034557) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18734979
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18734979 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18734979 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5760.00 DKK
    5446.35 DKK / 10µg
    Spare 313.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_034557
Gen-id (Entrez) 3082
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg