Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18673310 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18673310 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18673310 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059660
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression. Use in ELISA reported in scientific literature (PMID:35860280).
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Heart