Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse GRIN1/NMDAR1 (NP_032195) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18759857
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18759857 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18759857 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5760.00 DKK
    5446.35 DKK / 10µg
    Spare 313.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_032195
Gen-id (Entrez) 2902
Gene Alias GluN1, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR1 Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMD-R1, NR1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg