Få mere at vide
Proteintech™ Mus GM-CSF ELISA Kit
Artikelnummer. 16861606 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus
Artikelnummer. 16861606
Brand: Proteintech™ KE1001596T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10015 er en solid fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen GM-CSF ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen muse-GM-CSF.
  • Analysen genkender muse-GM-CSF. Et antistof specifikt for muse-GM-CSF er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse-GM-CSF-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-GM-CSF for at påvise det indfangede muse-GM-CSF-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • GM-CSF, også kendt som Csf2, er et monomert glycoprotein, der udskilles af makrofager, T-celler, mastceller, NK-celler, endotelceller og fibroblaster, der fungerer som et cytokin.
  • GM-CSF blev først karakteriseret som en hæmatopoietisk vækstfaktor, der stimulerer proliferationen af myeloidceller fra knoglemarvsprogenitorer.
  • GM-CSF er nu anerkendt som en vigtig aktiverings- og differentieringsfaktor for immunceller og er essentiel for en lang række biologiske processer i både medfødt og adaptiv immunitet.
  • GM-CSF har vist sig at beskytte mod lungeinfektion og tarmbetændelse, og det er nødvendigt for normal lunge- og kolonhomeostase.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_034099
Analyseområde 4,7 til 300 pg/ml
Assay følsomhed 1.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 12981
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P01587
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse GM-CSF ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine