Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse GDF-8/Myostatin (NP_034964.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18791607
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18791607 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18791607 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2325.00 DKK
    2195.55 DKK / 10µg
    Spare 129.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Gene GDF-8/Myostatin
Adgangsnummer NP_034964.1
Gen-id (Entrez) 2660
Gene Alias GDF8, GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, MSLHP, MSTN, Myostatin
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg