Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse GDF-7/BMP-12 (NP_001299805.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18701947
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18701947 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18701947 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Gene GDF-7/BMP-12
Adgangsnummer NP_001299805.1
Gen-id (Entrez) 151449
Gene Alias BMP12, GDF-7, growth differentiation factor 7, growth/differentiation factor 7
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg