Få mere at vide
Invitrogen™ Mus Gamma Globulin
Artikelnummer. 11849220
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11849220 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11849220 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 31878
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Musekontrol
Koncentrationen kan variere en smule fra lot-til-lot, se lot-specifikt datablad for præcis koncentration. Opbevaring: Efter åbning fortyndes kun nok antistof til en enkelt dags brug. Oprindelsesland: USA.
Isotypen af et primært antistof og den anvendelse, det anvendes i, kan resultere i baggrundsfarvning. Primær antistofbaggrundsstøj kan skyldes binding til Fc-receptorer på målceller; ved uspecifikke interaktioner med cellulære proteiner, kulhydrater og lipider; eller ved cellens autofluorescens. Isotypekontrolantistoffer kan fungere som negative kontrolmekanismer for at hjælpe med at skelne uspecifikke baggrundssignaler fra specifikke antistofsignaler, fordi de ikke har relevant specificitet i forhold til et målantigen. Selvom isotypekontroller oftest anvendes i flowcytometri, er de nyttige i andre anvendelser såsom kromatinimmunpræcipitation (ChIP), immunohistokemi og gelskift. Isotypekontroller bør matche med den primære antistofs art og isotype, så niveauet af specifik farvning fra det primære antistof kan bestemmes nøjagtigt. Hvis man bruger direkte mærkede primære antistoffer, fungerer isotypekontrollen bedst, hvis den er konjugeret med samme etiket som testantistoffet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Mus Gamma Globulin
Mængde 10 mg
Koncentration 11.0 mg/mL
Formulering PBS uden konserveringsmiddel; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, ChIP-assay, Immunfældning, Flowcytometri
Isotype Ig