Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Galectin-3 (NP_034835.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18761077
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18761077 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18761077 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2147.25 DKK / 10µg
    Spare 122.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Gene Galectin-3
Adgangsnummer NP_034835.1
Gen-id (Entrez) 3958
Gene Alias AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg