missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse G-CSF Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Mouse G-CSF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse G-CSF in cell culture supernates (25 ul), serum (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 14.10 - 900pg/mL |
| Assay følsomhed | 5pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse G-CSF |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 12985 |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (25uL),Serum (50uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?