Få mere at vide
Proteintech™ Mus G-CSF ELISA Kit
KE10025 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen G-CSF ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen muse-G-CSF.
Brand: Proteintech™ KE10025-96T
Beskrivelse
- Assayet genkender muse G-CSF. Et antistof specifikt for muse G-CSF er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
- Muse-G-CSF-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse G-CSF for at påvise det indfangede muse G-CSF protein.
- Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
- Granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF), også kaldet CSF3, er et beskyttende cytokin med antiinflammatoriske virkninger. G-CSF er vigtig til at fremme overlevelse af de granulocytiske afstamningsceller og proliferation og migration af neutrofiler såvel som trofoblastceller. G-CSF virker ved at binde sig til sin receptor G-CSFR (også kaldet CSF3R), som efter binding med G-CSF aktiverer den kanoniske Janus kinase (Jak)/signaltransducer, transkriptionsaktivator (STAT) og Ras/Raf/MAP kinaseveje. G-CSF stimulerer kraftigt spredningen og frigivelsen af perifere blodprogenitorceller i blodbanen og bruges derfor til at behandle neutropeni efter kemoterapi.
- Ydermere er G-CSF-niveauer forhøjet ved intensiv træning, hvilket fører til øget neutrofiltal, som overvejende skyldes forsinket neutrofil apoptose.
Tekniske data
NP_034101 | |
0.8 pg/mL | |
Sandwich ELISA , Dobbelt antistof | |
Plasma, Serum | |
Mus | |
Mus | |
<10% | |
Blå is | |
4.5 hr. |
7,8 til 500 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Belagt ELISA Kit | |
DAB | |
12985 | |
Fast stof | |
<10% | |
-20 °C til +4 °C | |
P09920 |
Sikkerhed og håndtering
- 96TEST Mouse G-CSF ELISA Kit
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine