Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse FGL2 (NP_032039) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18716878
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18716878 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18716878 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_032039
Gen-id (Entrez) 10875
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg