missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Mouse FGF-BP (NP_032035) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18767028
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Host Species: Mouse
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18767028

Brand: R&D Systems™ RDC2165

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

R&D Systems™ Mouse FGF-BP (NP_032035) VersaClone cDNA is a secreted glycoprotein that increases the bioavailability of fibroblast growth factors (FGFs).

The Mouse FGF-BP (NP_032035) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FGF-BP, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FGF-BP insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gene mFgfbp1
Adgangsnummer NP_032035
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Indsæt type 769bp
pH 8.5
Gen-id (Entrez) 9982
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.