Learn More
Gibco™ Mouse FGF-21 Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17884263
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17884263
missing translation for 'mfr': Gibco™ 4505625UG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
Recombinant Murine FGF-21 is a 20.1 kDa protein containing 182 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities and are involved in a variety of biological processes including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. The function of this growth factor has not yet been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adgangsnummer Q9JJN1
Til brug med (applikation) Functional Assay
Formulering protein with no preservative
Gen-id (Entrez) 56636
Molekylvægt (g/mol) 20.1 kDa
Navn Mouse FGF-21
Mængde 25 μg
Kilde E. coli
Regulatorisk status RUO
Endotoksin koncentration <1 EU/ μg
Gene Alias FGF; FGF21; FGF-21; FGFL; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 21; PRO10196; UNQ3115/PRO10196
Fælles navn FGF21
Gen symbol FGF21
Biologisk aktivitet Determined by its ability to stimulate the proliferation of murine NIH-3T3 cells.
Konjugeret Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sekvens MAYPIPDSSP LLQFGGQVRQ RYLYTDDDQD TEAHLEIRED GTVVGAAHRS PESLLELKAL KPGVIQILGV KASRFLCQQP DGALYGSPHF DPEACSFREL LLEDGYNVYQ SEAHGLPLRL PQKDSPNQDA TSWGPVRFLP MPGLLHEPQD QAGFLPPEPP DVGSSDPLSM VEPLQGRSPS YAS
Indhold og opbevaring -20°C
Udtrykssystem E. coli
Form Lyophilized
Renhed eller kvalitetsklasse ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado