Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse FGF-15 (NP_032029.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Gene | FGF-15 |
| Adgangsnummer | NP_032029.1 |
| Gen-id (Entrez) | 9965 |
| Gene Alias | FGF15, FGF-19 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Mouse |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 10 μg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?