Få mere at vide
Proteintech™ Mus Erythropoietin ELISA Kit
Artikelnummer. 16821626 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. 16821626
Brand: Proteintech™ KE1003196T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10031 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Erytropoietin ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent erythropoietin.
  • Analysen genkender muse-erytropoietin. Et antistof specifikt for erythropoietin er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Erythropoietin-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-erythropoietin for at påvise det indfangede muse-erytropoietin-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Erythropoietin (EPO) er et glykoproteinhormon, der regulerer produktionen af røde blodlegemer og biosyntesen af hæmoglobin.
  • Den overvejende ekspression af dette gen skifter fra leveren under fosterudvikling til nyre hos voksne, og det udskilte protein vil rejse gennem blodstrømmen for at nå til knoglemarven for at stimulere hæmatopoietisk stamcelledifferentiering til RBC.
  • EPO binder sig til den beslægtede EPO-receptor (EPOR) på erythroide progenitorceller, hvilket forhindrer apoptose og stimulerer deres differentiering og modning til erytrocytter.
  • Imidlertid har EPO-protein og dets receptorer også vist sig at være cytobeskyttende i ekstrahæmatopoietiske væv, herunder retinavævet.
  • En fuldstændig mangel på erythropoietin forårsager embryonal dødelig anæmi hos mus. Den betingede inaktivering af erythropoietin hos voksne mus resulterer i en kronisk, normocytisk og normokrom anæmi.
Tekniske data
Adgangsnummer BC119265
Analyseområde 78,1 til 5000 pg/ml
Assay følsomhed 12 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 13856
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P07321
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse IL-4 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine