Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse EphA3 (NP_034270) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18716699
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18716699 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18716699 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 DKK
    5623.80 DKK / 10µg
    Spare 326.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_034270
Gen-id (Entrez) 2042
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg