Få mere at vide
Invitrogen™ Mus EGF ELISA Udviklingssæt (ABTS ), PeproTech®
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
EGF (epidermal vækstfaktor) udøver sin virkning ved at binde til EGF-receptoren, en 170 kDa proteinkinase. Aktivering af EGFR initierer forskellige cellulære veje som respons på toksiske miljøstimuli eller på EGF-binding til receptoren, EGFR danner homo- eller heterodimerer med andre familiemedlemmer. Hvert dimerisk receptorkompleks initierer en særskilt signalvej ved at rekruttere forskellige Src homologi 2 (SH2) indeholdende effektorproteiner. EGF er vidt og bredt udtrykt i nyrer, cerebrum, liggende og spytkirtler. EGF fungerer som en potent mitogen faktor, og den phosphorylerede receptor rekrutterer adapterproteiner som GRB2, der aktiverer komplekse nedstrøms signalkaskader. EGF aktiverer mindst 4 større nedstrøms signaleringskaskader, herunder RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC og STAT-modulerne. Forskningsundersøgelser tyder på, at proteinet også kan spille en vigtig rolle i aktiveringen af NF-kappa-B-signalkaskaden. Defekter i EGGF-genet er årsagen til hypomagnesæmi type 4, og dysregulering er blevet forbundet med vækst og progression af visse kræftformer.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P01132 |
| Analyseområde | Parti-specifik |
| Assay følsomhed | Parti-specifik |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 13645 |
| Gen symbol | EGF |
| Sættets indhold | Fang antistof, Detektionsantistof, Protein standard, HRP-konjugat |
| Etiket eller farvestof | HRP |
| Vis mere |