Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Dopamine D3 R/DRD3 (NP_031903.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18790377
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18790377 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18790377 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Gene Dopamine D3R/DRD3
Adgangsnummer NP_031903.1
Gen-id (Entrez) 1814
Gene Alias D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, Dopamine D3R, dopamine receptor D3, DRD3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg