missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Dopamine D2 R/DRD2 (NP_034207.2) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | Dopamine D2R/DRD2 |
| Adgangsnummer | NP_034207.2 |
| Gen-id (Entrez) | 1813 |
| Gene Alias | D(2) dopamine receptor, D2DR, D2R, Dopamine D2 receptor, Dopamine D2R, dopamine receptor D2, dopamine receptor D2 isoform, DRD2, seven transmembrane helix receptor |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Mouse |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?