Få mere at vide
Proteintech™ Mus 1 kr ELISA Kit
Artikelnummer. 16841626 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus
Artikelnummer. 16841626
Brand: Proteintech™ KE1003396T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10033 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen 1 kr ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogene mus DKK1.
  • Analysen genkender mus DKK1. Et antistof specifikt for mus DKK1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Muse DKK1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for mus DKK1 for at påvise det fangede muse DKK1 protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Dickkopf 1 (DKK1), et grundlæggende medlem af Dickkopf-proteinerne, er blevet identificeret som et naturligt udskilt glykoprotein, der typisk antagoniserer Wnt/β -catenin signalvej ved sekvestrering af Wnt-receptorkomplekset LRP5/6 (PMID: 31335221).
  • DKK'er spiller en vigtig rolle i hvirveldyrs udvikling, hvor de lokalt hæmmer Wnt regulerede processer såsom antero-posterior aksial mønsterdannelse, lemmerudvikling, somitogenese og øjendannelse.
  • Hos voksne er Dkks impliceret i knogledannelse og knoglesygdom, cancer og Alzheimers sygdom (PMID: 22738799).
Tekniske data
Adgangsnummer BC050189
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 3.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 13380
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID O54908
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse DKK1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine