Få mere at vide
Invitrogen™ Mus D-Dimer ELISA Kit
Mængde:
96 prøver
Beskrivelse
Fibrinogen er hovedproteinet i blodkoagulationssystemet. Den består af to identiske underenheder, der indeholder tre polypeptidkæder: alfa, beta og gamma. Processen med blodkoagulering resulterer i aktiveringen af fibrinogen til fibrin ved trombin- og fibrinpolymerisation. Fibrinkoagel fordøjes derefter af plasmin, og fibrinnedbrydningsprodukter af forskellig molekylvægt frigives til blodbanen.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | E9PV24 |
| Analyseområde | 78,13 til 5000 ng/ml |
| Assay følsomhed | 46.88 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 14161 |
| Gen symbol | FGA |
| Interassay CV | <10% |
| Vis mere |