Få mere at vide
Proteintech™ Mus CXCL2 ELISA Kit
Artikelnummer. 16831616 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16831616 Mus
1 options
Artikelnummer. 16831616 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1002296T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
KE10022 er en fastfase sandwich enzymforbundet immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). CXCL2 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen CXCL2.
  • Analysen genkender muse CXCL2. Et antistof specifikt for CXCL2 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • CXCL2-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for CXCL2 for at påvise det indfangede CXCL2-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden indstillet til 630 nm
  • Cxcl2, også kendt som makrofag-inflammatorisk protein 2-alpha (Mip2-alpha), er et medlem af CXC-kemokinfamilien, der binder til CXC-kemokinreceptor 2 (Cxcr2).
  • Cxcl2 produceres hovedsageligt af makrofager, endotelceller, epitelceller og tumorceller. Cxcl2 spiller vigtige roller i forskellige biologiske fremskridt såsom angiogenese, inflammation, immunrespons og cancer biologisk adfærd.
  • Under inflammatoriske tilstande i CNS kan mikroglia og astrocytter udskille Cxcl2 såvel som andre kemokiner, som inducerer kemotaksi og infiltration af kredsløbsneutrofiler.
  • Faktisk tyder tidligere undersøgelser på, at Cxcl2 er involveret i Alzheimers sygdom, multipel sklerose og hjerneiskæmi.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_033166
Analyseområde 31,25 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 20.5 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 20310
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P10889
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human TIMP1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine