Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CXCL12/SDF-1 alpha in cell culture supernates (10 ul), serum (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0.16 - 10ng/mL |
| Assay følsomhed | 0.069ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse SDF-1 alpha |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 20315 |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (10uL),Serum (50uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |