Learn More
R&D Systems™ Mouse Contactin-5 (NP_001164258.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18462040
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 μg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18462040
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ RDC3191
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene Contactin-5
Adgangsnummer NP_001164258.1
Gen-id (Entrez) 53942
Gene Alias CNTN5, contactin 5, contactin-5, Contactin5, hNB-2, HNB-2s, MGC163491, NB2, NB-2, neural adhesion molecule, Neural recognition molecule NB-2
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado