Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse CNTFR alpha (NP_057882.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18780297
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18780297 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18780297 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3302
Tekniske data
Gene CNTFR alpha
Adgangsnummer NP_057882.2
Gen-id (Entrez) 1271
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg