Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse CNTF (NP_740756.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18701367
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18701367 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18701367 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2534.86 DKK
    2284.80 DKK / 10µg
    Spare 250.06 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Gene CNTF
Adgangsnummer NP_740756.1
Gen-id (Entrez) 1270
Gene Alias ciliary neurotrophic factor, HCNTF
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg