Få mere at vide
Proteintech™ Mus Chemerin ELISA Kit
Shop alle Proteintech produkter
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
Dette sæt indeholder en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
- Antistof, der er specifikt for mus Chemerin, er blevet præcoatet på mikrobrøndene
- Muse-chemerin-protein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation
- Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-chemerin for at påvise det fangede muse-chemerin-protein
- Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 15,6 til 1000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 1.9 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Immunoassay-kitformat | 96-brøndsplade |
| Prøvetype | Cellekultursupernatant, Plasma, Serum |
| Værtsarter | Mus |
| Mængde | 1 sæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 96TEST Mouse Chemerin ELISA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine