missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Mouse CDO (NP_067314) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18710188
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18710188 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18710188 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2960

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gene CDO
Adgangsnummer NP_067314
Gen-id (Entrez) 50937
Gene Alias CDON, Cdon homolog (mouse), CDOORCAM, cell adhesion molecule-related/down-regulated by oncogenes, MGC111524, ORCAM, surface glycoprotein, Ig superfamily member
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.