missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Mouse CD79B (NP_032365) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18750369
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18750369 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18750369 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 DKK
    2405.55 DKK / 10µg
    Spare 139.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Mouse CD79B (NP_032365) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD79B, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The CD79B insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Gene mCD79B
Adgangsnummer NP_032365
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gen-id (Entrez) 974
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -80°C
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.