Få mere at vide
Mouse CD11b/Integrin alpha M Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  R&D Systems BAM1124
Produktkode 18159100
  • 4520.00 DKK / 250µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
CD11b Monoclonal specifically detects CD11b in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CD11b
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, Integrin alpha M, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), ITGAM, Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3684
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
M1/70
Biotin
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. with No Preservative
ITGAM
Con A-activated C57BL/10 splenocytes
250 μg
Primary
Detects mouse CD11b/Integrin alpha M. Cross-reaction with human CD11b/Integrin alpha M has been reported (1, 2).
Mouse
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt