Få mere at vide
Gibco™ Mus (CD-1) Kryokonserverede hepatocytter, udpladelig hun
Beskrivelse
Disse pladebare kryokonserverede hunmus-hepatocytter (CD-1) er blevet karakteriseret for generelle fase I- og fase II-lægemiddelmetaboliserende enzymaktiviteter.
Celler pr. hætteglas: 4
-8 millioner Få de resultater, du har brug for GIBCO Hepatocytter
Højkvalitets hepatocytter med høj levedygtighed, in vivo-⁄lignende enzymekspressionsniveauer og korrekt cellemorfologi øger evnen til at tegne in vitro in vivo korrelationer og træffe fornuftige beslutninger vedrørende en forbindelses skæbne. Erfarne teknikere og proprietære isoleringsteknikker kombineret med stringente frigivelsesspecifikationer sikrer, at du modtager kryokonserverede hepatocytter af højeste kvalitet.
Hvert parti testes for:
Fase I og II enzymaktiviteter
Korrekt morfologi
Levedygtighed generelt >75 %
Vedhæftningseffektivitet
Monolagsdannelse og integritet
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Relaterede links:
Lær mere om vores kryokonserverede hepatocytter
Lær om hele vores linje af hepatocytter ,
Note:
Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
Celler pr. hætteglas: 4
-8 millioner Få de resultater, du har brug for GIBCO Hepatocytter
Højkvalitets hepatocytter med høj levedygtighed, in vivo-⁄lignende enzymekspressionsniveauer og korrekt cellemorfologi øger evnen til at tegne in vitro in vivo korrelationer og træffe fornuftige beslutninger vedrørende en forbindelses skæbne. Erfarne teknikere og proprietære isoleringsteknikker kombineret med stringente frigivelsesspecifikationer sikrer, at du modtager kryokonserverede hepatocytter af højeste kvalitet.
Hvert parti testes for:
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Relaterede links:
Lær mere om vores kryokonserverede hepatocytter
Lær om hele vores linje af hepatocytter ,
Note:
Disse produkter kræver forsendelse i LN 2 vapor dewars, derfor kan der opkræves yderligere gebyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hætteglas med kryokonserverede hepatocytter skal opbevares i en dewar- eller -135 C °fryser. |
| Celletype | Hepatocytter |
| Form | Kryokonserveret |
| Køn | Kvinde |
| Arter | Mus |
| Donorkilde | Samlet |
| Antal celler | 4-8 x 10^6 |
| Produktlinje | Gibco |
| Produkttype | Hepatocytter |
| Mængde | 1 hætteglas, 1,5 ml |