Få mere at vide
Proteintech™ Mus CCL5 ELISA Kit
Artikelnummer. 16881606 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Målarter unitSize
16881606 Mus 96 tests
1 options
Artikelnummer. 16881606 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1001796T
KE10017 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen CCL5 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogene muse CCL5.
  • CCL5, også kendt som RANTES, tilhører CC-kemokinfamilien. Det er stærkt udtrykt i den menneskelige og murine lever ved skade.
  • CCL5 har vist sig at blive produceret af adskillige celletyper, herunder blodplader, makrofager, endotelceller og stellatceller. CCL5 rekrutterer T-celler, dendritiske celler, eosinofiler, NK-celler, mastceller og basofiler til inflammationssteder ved at interagere med 3 specifikke G-proteinkoblede receptorer: CCR1, CCR3 og CCR5.
  • Mens CCL5 kan fremme effektive antitumor-immunresponser, er det også blevet forbundet med cancerprogression og metastaser.
  • Analysen genkender muse CCL5. Et antistof, der er specifikt for muse CCL5, er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse-CCL5-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-CCL5 for at påvise det fangede muse-CCL5-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_038681
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 5.7 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 20304
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P30882
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse CCL5 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine