Få mere at vide
Proteintech™ Mus CCL4 ELISA Kit
Artikelnummer. 16811626 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16811626 Mus
1 options
Artikelnummer. 16811626 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1003096T
 Begrænset vare
På lager
KE10030 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen CCL4 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogene muse CCL4.
  • CCL4 (CC kemokinligand 4), også kendt som MIP-1β , spiller en nøglerolle i inflammation og immunregulering.
  • CCL4 er en vigtig HIV-suppressiv faktor produceret af CD8+ T-celler. CCL4 produceres af en bred vifte af celler, herunder: immunceller (monocytter, B- og T-celler), fibroblaster, endotel- og epitelceller. CCL4 har et bredt spektrum af målceller, herunder umodne dendritiske celler, som udtrykker den beslægtede receptor CCR5.
  • Øget ekspression af CCL4 blev rapporteret i monocytter og blod hos ældre individer. Koncentrationen af CCL4 i kroppen stiger med alderen, hvilket kan forårsage kronisk betændelse og leverskade.
  • Analysen genkender muse CCL4. Et antistof specifikt for muse-CCL4 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse-CCL4-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-CCL4 for at påvise det fangede muse-CCL4-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Sterptravidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer BC119257
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 5 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 20303
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P14097
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human IFN-beta ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine