Få mere at vide
Proteintech™ Mus CCL3 ELISA Kit
Artikelnummer. 16841616 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16841616 Mus
1 options
Artikelnummer. 16841616 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1002396T
 Begrænset vare
På lager
KE10023 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen CCL3 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogene muse CCL3.
  • Analysen genkender muse CCL3. Et antistof specifikt for muse-CCL3 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Muse-CCL3-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-CCL3 for at påvise det indfangede muse-CCL3-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Chemokine (CC motiv) ligand 3 (CCL3), også kendt som MIP-1 alpha, tilhører familien af kemokiner. CCL3 er blevet fundet i centralnervesystemet, og dets beslægtede receptorer, CCR1 og CCR5, er blevet rapporteret at blive udtrykt af astrocytter, mikroglia og neuroner. CCL3 og dets receptorer, CCR1 og CCR5, bidrager også til udviklingen af knoglesygdomme i myelomatose ved at støtte tumorvækst og regulere osteoklastdifferentiering.
  • CCL3 er også forbundet med reguleringen af cellevækst, angiogenese og metastasering af forskellige tumorer såsom melanom, nyrecellekarcinom og kolorektal cancer.
  • Desuden forbedrer CCL3 cellemigration og metastase ved at opregulere matrix metalloproteinase-2 (MMP)-2-ekspression i chondrosarcoma-celler.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_035467
Analyseområde 1,95 til 125 pg/ml
Assay følsomhed 0.03 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 20302
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P10855
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse CCL3 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine