Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse BMP-5 (AAA64612.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18700917
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. 18700917
Brand: R&D Systems™ RDC3723
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Gene BMP-5
Adgangsnummer AAA64612.1
Gen-id (Entrez) 653
Gene Alias BMP5, BMP-5, bone morphogenetic protein 5, MGC34244
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg