Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse BMP-10 (NP_033886.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18702247
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18702247 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18702247 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Tekniske data
Gene BMP-10
Adgangsnummer NP_033886.2
Gen-id (Entrez) 27302
Gene Alias BMP10, BMP-10, bone morphogenetic protein 10, MGC126783
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg