Få mere at vide
Invitrogen™ Mus Beta Endorfin ELISA Kit
Mængde:
96 prøver
Beskrivelse
Beta-endorfin er et opioid neuropeptid, der produceres af neuroner i hypofysen og frigives til kredsløbssystemet eller produceres af hypothalamus og frigives til hjernen og rygmarven gennem nervefibre. Precursorpolypeptidet for beta-endorfin er pro-opiomelanocortin.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P01193 |
| Analyseområde | 15,63 til 1000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 9.38 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 18976 |
| Gen symbol | POMC |
| Interassay CV | <10% |
| Vis mere |