Få mere at vide
GIBCO™ Mouse (Balb-c) Microsomes
Tekniske data
Tekniske data
| Donorkilde | Pooled |
| Køn | Male |
| Fysisk form | Frozen |
| Væv | Liver |
| Mængde | 0.5 mL |
| Værtsarter | Mouse |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Produkttype | Mouse Microsome |
| Indhold og opbevaring | Store between -60°C and -85°C. |
| Format | Tube |
| Vis mere |