Få mere at vide
Proteintech™ Mus BAFF ELISA Kit
Artikelnummer. 16871616 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus
Artikelnummer. 16871616
Brand: Proteintech™ KE1002696T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10026 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). BAFF ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen BAFF.
  • Analysen genkender mus BAFF. Et antistof specifikt for BAFF er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • BAFF-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for BAFF for at påvise det indfangede BAFF-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden indstillet til 630 nm
  • TNFSF13B, også navngivet som BAFF, BLYS, TALL1, TNFSF20, ZTNF4 og CD257, er et cytokin, der binder til TNFRSF13B/TACI og TNFRSF17/BCMA. TNFSF13B er lokaliseret i kromosomregion 13q32-q34 og er impliceret i reguleringen af immunrespons på infektioner, autoimmun sygdom og inflammation.
  • Dette cytokin udtrykkes i celler af B-celleafstamning og virker som en potent B-celleaktivator. Det har også vist sig at spille en vigtig rolle i proliferation og differentiering af B-celler.
  • På placenta niveau menes det, at TNFSF13B har en antiapoptotisk effekt.
  • TNFSF13B er overudtrykt i flere autoimmune patienter, selvom mekanismen bag denne funktion er uklar.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001334238
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 23 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 24099
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID Q9WU72
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse BAFF ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine