Få mere at vide
Mouse anti-Rat IgG2a, Clone: RG7/1.30, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15847458
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15847458 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15847458 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 553893
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The Rg7/1.30 antibody reacts specifically with the Fc region of rat IgG2a. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: RG7/1.30
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Rat
Immunogen: Pooled rat IgG
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Mouse anti-Rat IgG2a
Klassifikation Monoclonal
Klon RG7/1.30
Koncentration 0.5mg/mL
Værtsarter Mouse
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rat
Isotype IgG2b κ