Få mere at vide
Invitrogen™ Mouse anti-Rat Ig Mix Secondary Antibody
Artikelnummer. 17820516
Skift visning
Mængde:
1 mg
100 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17820516 1 mg -
11535000 500 μg 1mg
17890296 100 μg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17820516 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. SA510346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7520.00 DKK
    6692.80 DKK / 1mg
    Spare 827.20 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
SA1-10652 detects rat immunoglobulin. SA1-10652 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10652 immunogen is purified rat immunoglobulin.
Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Rat Ig Mix
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon RATIG12-306.21
Koncentration 0.6 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with no preservative; pH 7.4
Værtsarter Mouse
Immunogen Purified rat immunoglobulin.
Oprensningsmetode Protein G
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rat
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.