Få mere at vide
Mouse Anti-Rabbit IgM, Clone: 367.2, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15826438
Skift visning
Mængde:
0.25 mg
Artikelnummer. Mængde
15826438 0.25 mg
1 options
Artikelnummer. 15826438 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 550938
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The 367.2 antibody reacts specifically with rabbit IgM. It does not react with rabbit IgG or IgA isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: 367.2
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Rabbit
Immunogen: Purified rabbit IgM
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Mouse Anti-Rabbit IgM
Klassifikation Monoclonal
Klon 367.2
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugeret Biotin
Værtsarter Mouse
Mængde 0.25 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Isotype IgG1 κ